Przejdź do
1.06564
Nadchloran sodu jednowodny
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu nadchlorowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
ClNaO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.44 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-511-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (alkalimetric)
Form:
crystals
Solubility:
2090 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
form
crystals
pH
4.5-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
130 °C
solubility
2090 g/L
density
2.02 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0003%, K: ≤0.005%, N: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium perchlorate monohydrate can be used as:
  • An oxidizing agent for effectively removing color from textile wastewaters.
  • A component of the mobile phase buffer in ultra-performance liquid chromatography (UPLC) to analyze active ingredients in topical pharmaceutical formulations.
  • A supporting electrolyte in the preparation of polypyrrole films.
Analysis Note
Test (alkalimetryczny): 99,0 - 102,0 %
Wartość pH (5 %; woda): 4,5 - 7,0
Chlorki, chlorany (jako Cl): ≤ 0,002 %
Chlorki (Cl): ≤ 0,002 %
Siarczany (SO₄): ≤ 0,002 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.0005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,002 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0003 %
K (potas): ≤ 0,005 %
Other Notes
Zastępuje: SX0693; SX0693-1; SX693-2
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5658171853-M310514
form
crystals
form
solid
form
crystalline
form
powder, crystals or chunks
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
85.0-90.0% (monohydrate)
solubility
2090 g/L
solubility
H2O: 5%, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
cation traces
Ca: ≤0.002%, K: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%, Fe: ≤0.0003%, N: ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤3 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cation traces
Ca: ≤0.02%, Fe: ≤5 ppm, K: ≤0.05%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
mp
130 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadchloran sodu jednowodny
signalword
Danger
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Thyroid
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.
Różnice między kwasem foliowym a folianami i ich aktywność biologiczna; implikacje dla wzbogaconej żywności i suplementów dla zdrowia ludzkiego.
Sebastian Nock et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 30(6), 908-923 (2020-03-19)
Background: Pathological conditions of the thyroid hormone (TH) system are routinely diagnosed by using serum concentrations of thyrotropin (TSH)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106564902504027269049249
106564010004022536079073
106564050004022536079080
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?