For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
310514
Sodium perchlorate monohydrate
ACS reagent
Wybierz wielkość
189,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
189,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
85.0-90.0% (monohydrate)
Formularz
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
ciąg SMILES
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Used as a supporting electrolyte in the preparation of polypyrrole (PPy) film.
- Doped with host polymer NaCMC (sodium carboxymethyl cellulose) to prepare electrolyte film (NaCMC-NaClO4 H2O) which is used in the electrochemical cell.
- Used as an oxidizing agent to remove color from the textiles waste water.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?