Przejdź do
92817
9-Aminoacridine
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC)
Synonim(y):
Aminacrine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
442,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23151816
EC Number:
201-995-6
MDL number:
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.5% (HPLC)
form
powder
analyte functional class(es)
metabolites
analyte chemical class(es)
lipids
technique(s)
MALDI-MS: suitable
impurities
≤0.05% sulfated ash
loss
≤10% loss on drying
mp
238-240 °C
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
InChI key
XJGFWWJLMVZSIG-UHFFFAOYSA-N
General description
9-Aminoacridine, an aminoacridine dye which acts as a potent mutagen in viruses and bacteria.
Application
A MALDI matrix exhibiting low background and good sensitivity in the analysis of low molecular weight anions, such as metabolites, in negative mode
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.011128.18362270083
analyte chemical class(es)
lipids
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
impurities
≤0.05% sulfated ash
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
analyte functional class(es)
metabolites
analyte functional class(es)
-
analyte functional class(es)
-
analyte functional class(es)
-
form
powder
form
crystals
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mass spectrometric method for analyzing metabolites in yeast with single cell sensitivity.
Andrea Amantonico et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(29), 5382-5385 (2008-06-11)
9-Aminoacridine as a matrix for negative mode matrix-assisted laser desorption/ionization
Vermillion-Salsbury, R. L. and Hercules, D. M.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 16, 1575-1581 (2002)
Lulu H Tucker et al.
Analytical chemistry, 91(15), 9522-9529 (2019-07-03)
Multicellular tumor spheroids (MTS) are a well-established model system for drug development and are a valuable in vitro research tool for use prior to employing animal models. These 3D-cell cultures are thought to display chemical gradients of oxygen and nutrients
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
92817-1G04061833270394