Przejdź do
91928
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5%
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
2-Acetylphloroglucinol, THAP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)3C6H2COCH3·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.16
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9288656
Assay:
≥99.5% (HPLC), ≥99.5%
Form:
solid
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.5% (HPLC), ≥99.5%
form
solid
analyte chemical class(es)
glycans, oligonucleotides, peptides, proteins
technique(s)
MALDI-MS: suitable
color
light yellow
mp
218-222 °C, 219-221 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
in accordance for UV test, suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
O.CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4.H2O/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12;/h2-3,10-12H,1H3;1H2
InChI key
GDSIBPPJKSBCMF-UHFFFAOYSA-N
General description
MALDI-MS analyzes require highest purity matrices and reagents, as organic or trace metal contamination causes adverse effects during crystallization, ionization or measurement. Therefore, our portfolio of MALDI matrices and reagents such as 2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate are designed to fulfill the demanding requirements of today′s challenging applications.
Application
Used in MALDI analysis of acidic glycans and glyco­peptides in negative ion mode. Lower limit of detection than 6-aza-2-thiothimidine.[1]
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate has been used as a matrix for oligosaccharide and glycopeptide analysis using matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI/TOF).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T6460237468D107808
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
98%
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
218-222 °C, 219-221 °C (lit.)
mp
219-221 °C (lit.)
mp
156-158 °C (lit.)
mp
156-158 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
suitability
in accordance for UV test, suitable for matrix substance for MALDI-MS
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. Akron, Ohio
    • Reviews 2
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Excellent
    Arrived quickly, product was exactly as ordered and expected
    Helpful?