Przejdź do
900666
Bruker standard solvent
suitable for MALDI-MS, 50% ACN + 47.5% H2O + 2.5% TFA
Bruker standard solvent
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Trifluoroacetic acid solution, TFA in H2O/ACN, TFA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
813,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.02
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
5446934
MDL number:
Technique(s):
MALDI-MS: suitable
Bp:
72.4 °C (lit.)
Vapor pressure:
97.5 mmHg
813,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
97.5 mmHg
form
liquid
contains
2.5% trifluoroacetic acid, 47.5% H2O, 50% acetonitrile
technique(s)
MALDI-MS: suitable
bp
72.4 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
density
0.921 at 25 °C
cation traces
Ba: ≤5 ppm, Ca: ≤20 ppm, Cd: ≤5 ppm, Co: ≤5 ppm, Cr: ≤5 ppm, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤20 ppm, K: ≤20 ppm, Mg: ≤5 ppm, Mn: ≤5 ppm, Na: ≤20 ppm, Ni: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm, Zn: ≤5 ppm
application(s)
general analytical
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
General description
Trifluoroacetic acid (TFA) is a nonaqueous solvent. At room temperature, TFA has the ability to liquify native and regenerated celluloses.
Application
Bruker standard solvent can be used in sample preparation and calibration for matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS), ensuring accurate identification of pathogenic bacteria from clinical positive blood cultures.
Biochem/physiol Actions
Trifluoroacetic acid (TFA) is mainly preferred as an internal chemical shift referencing agent in 19F NMR.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91707T650880457
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
LC/MS: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
cation traces
Ba: ≤5 ppm, Cd: ≤5 ppm, Cr: ≤5 ppm, Fe: ≤20 ppm, Mg: ≤5 ppm, Na: ≤20 ppm, Pb: ≤5 ppm, Ca: ≤20 ppm, Cu: ≤5 ppm, Mn: ≤5 ppm, Zn: ≤5 ppm, Co: ≤5 ppm, Ni: ≤5 ppm, K: ≤20 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Ag: ≤0.05 mg/kg, Al: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.5 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.1 mg/kg, Co: ≤0.05 mg/kg, Cr: ≤0.1 mg/kg, Cu: ≤0.05 mg/kg, Fe: ≤1.0 mg/kg, K: ≤1.0 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤1.0 mg/kg, Mn: ≤0.1 mg/kg, Mo: ≤0.05 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Na: ≤1.0 mg/kg, Ni: ≤0.1 mg/kg, Pb: ≤0.05 mg/kg, Sr: ≤0.05 mg/kg, Tl: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
vapor density
3.9 (vs air)
vapor density
3.9 (vs air)
vapor density
3.9 (vs air)
vapor density
3.9 (vs air)
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
44.6 °F
flash_point_c
7 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the expiration date for an unopened bottle of standard solvent?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of roughly three years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Dorset UK
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    solvent
    A fine molecular grade solvent, be careful to screw the top down tight!
    Helpful?