Przejdź do
29208
(N-Succinimidyloxycarbonylmethyl)tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphonium bromide
for protein sequence analysis (by MALDI-MS), 98%
Synonim(y):
N-Succinimidyl [tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphonio]acetate bromide, TMPP-Ac-OSu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
877,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H39BrNO13P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
768.54
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Assay:
≥97.5% (HPLC), 98%
877,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97.5% (HPLC), 98%
technique(s)
MALDI-MS: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].COc1cc(OC)c(c(OC)c1)[P+](CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)(c3c(OC)cc(OC)cc3OC)c4c(OC)cc(OC)cc4OC
InChI
1S/C33H39NO13P.BrH/c1-38-19-12-22(41-4)31(23(13-19)42-5)48(18-30(37)47-34-28(35)10-11-29(34)36,32-24(43-6)14-20(39-2)15-25(32)44-7)33-26(45-8)16-21(40-3)17-27(33)46-9;/h12-17H,10-11,18H2,1-9H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
YKMSQZIYVKTUHI-UHFFFAOYSA-M
General description
N-Succinimidyloxycarbonylmethyl tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphonium bromide (TMPP-Ac-OSu) is an acylating reagent, and is generally used for the selective derivatization of N-terminal a-amino group of peptide. The TMPP-acetylated peptides undergo fragmentation thereby creating a-type ions, thus obtaining sequence information becomes easier, even without the usage of automated computational approach. It can be used as a labelling reagent in liquid chromatography-coupled mass spectrometry (LC-MS/MS) of N-terminal peptides, so as to improve ionization efficiency, simplify fragmentation, and retention times, thereby leading to better separation of peptides.
Application
TMPP-Ac-OSu was used for labelling peptides, in tandem mass spectrometry, done for converting arginine to ornithine, in order to improve the fragmentation pattern of peptides.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent for modifying N-termial of peptides for fast atom bombardment, FAB or matrix assisted laser desorption/ionization MS, MALDI MS[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
93535T7394439533
assay
≥97.5% (HPLC), 98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Conversion of arginine to ornithine for improving the fragmentation pattern of peptides labeled with the N-terminal tris (2, 4, 6-trimethoxyphenyl) phosphonium group in tandem mass spectrometry.
Kuyama H
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 2 (11), 1792-1797 (2010)
Ortho-proteogenomics: multiple proteomes investigation through orthology and a new MS-based protocol.
Gallien S
Genome Research, 19 (1), 128-135 (2009)
Z H Huang et al.
Analytical biochemistry, 268(2), 305-317 (1999-03-17)
We have recently reported a simple procedure by which low picomole quantities of peptides can be modified to the corresponding N-Tris(2, 4,6-trimethoxyphenyl)phosphonium-acetyl (TMPP-Ac) derivatives (Z. H Huang, J. Wu, D. A. Gage, and J. T. Watson, Anal. Chem. 69, 137-144
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
29208-50MG04061826594391