Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 672,00 zł |
Informacje o tej pozycji
672,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
composition
carbon content, 75.92% (theory), hydrogen content, 6.37% (theory), nitrogen content, 17.71% (theory)
analyte chemical class(es)
oligonucleotides, peptides
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
185-187 °C (lit.)
cation traces
Ba: ≤5.0 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5.0 mg/kg, Co: ≤5.0 mg/kg, Cr: ≤5.0 mg/kg, Cu: ≤5.0 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mg: ≤5.0 mg/kg, Mn: ≤5.0 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5.0 mg/kg, Pb: ≤5.0 mg/kg, Zn: ≤5.0 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
Nc1cccc2c(N)cccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
InChI key
KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC) | description 99% | description 97% | description 97% |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay 99% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 185-187 °C (lit.) | mp 60-65 °C (lit.) | mp 185-187 °C (lit.) | mp 114-116 °C |
| analyte chemical class(es) oligonucleotides, peptides | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) - |
| technique(s) MALDI-MS: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| composition carbon content, 75.92% (theory), nitrogen content, 17.71% (theory), hydrogen content, 6.37% (theory) | composition - | composition - | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Diaminonaphthalene
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
438.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
226 °C - DIN 51758
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?