Przejdź do
03565
Zestaw walidacyjny MALDI polistyren Mp ~700 - 70 000
certified reference material
Synonim(y):
Polystyrene, PS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]n
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-851-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
11 080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Other Notes
MALDI Standards are suitable for the validation and comparison of MALDI-ToF instruments. Certificates provide MALDI spectra including Mw, Mn and Mp values of select narrow polymers, which differ in molar mass.
This set inclces 6 different polystyrene standards ranging from Mp ~700 to ~70,000.
Each standard is characterized with GPC, a second absolute method (light scattering or H-NMR) and MALDI-ToF-MS.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST705ANIST1478NIST1479
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
chemicals and industrial polymers
application(s)
chemicals and industrial polymers
application(s)
chemicals and industrial polymers
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c