Przejdź do
46278
trans-Ferulic acid
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
341,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-490-0
Beilstein/REAXYS Number:
1570363
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
analyte chemical class(es)
peptides, proteins
technique(s)
MALDI-MS: suitable
color
slightly yellow
mp
168-172 °C (lit.), 171-175 °C
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI key
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Biochem/physiol Actions
Hydroxycinnamic acid found in plant-based foods. Antioxidant.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
52229PHL89663W518301
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
mp
168-172 °C (lit.), 171-175 °C
mp
168-172 °C (lit.)
mp
168-172 °C (lit.)
mp
168-172 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
absorption
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
absorption
-
absorption
-
absorption
-
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Ferulic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ping Geng et al.
Journal of separation science, 40(4), 991-998 (2016-12-13)
Sugarcane rind contains some functional phenolic acids. The separation of these compounds from sugarcane rind is able to realize the integrated utilization of the crop and reduce environment pollution. In this paper, a novel protocol based on interfacing online solid-phase
Helle Harder et al.
European journal of nutrition, 43(4), 230-236 (2004-08-17)
Rye bread contributes an important part of the whole grain intake in the Scandinavian diet. Ferulic acid is the major phenolic compound in rye bran and is an antioxidant in vitro and may, therefore, contribute to cardioprotective effects of whole
Sonia Trombino et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(8), 2411-2420 (2004-04-15)
Although an antioxidant mechanism has been involved in the beneficial effects of ferulic acid in human diseases, there are few reports on the antioxidant properties of this compound in isolated membranes and intact cells. Here, we evaluated the ability of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
46278-1G-F04061832354675
46278-5G-F04061833415689