Merck
83788
Supelco
(2E)-3-(9-Anthryl)-2-cyanoacrylic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
(2E)-3-(Anthracen-9-yl)-2-cyanoacrylic acid, (2E)-3-(Anthracen-9-yl)-2-cyanoprop-2-enoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H11NO2
Masa cząsteczkowa:
273.29
Beilstein:
21824385
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.21
klasa czystości
matrix substance for MALDI-MS
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
powder
metody
MALDI-MS: suitable
ślady kationów
Al: ≤20 mg/kg
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤20 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤20 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤20 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
Mo: ≤20 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
przydatność
suitable for matrix substance for MALDI-MS
Zastosowanie
nadaje się jako materiał Maldi-Matrix
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)