Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 150,00 zł 112,50 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 393,00 zł 294,75 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N2 · xHCl · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-145-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
112,50 zł
Cena katalogowa150,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
crystals
mp
240-244 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].Nc1c2c(nc3c1cccc3)cccc2.O.[H+]
InChI
1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2
InChI key
OREJEGKBQBIJSJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 97.0 %
Loss on drying: 6.0 - 8.0 %
Identity (IR): passes test
Loss on drying: 6.0 - 8.0 %
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for synthesis | description 97% | description ≥99.0% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 240-244 °C | mp 231-235 °C | mp 224-225 °C (lit.) | mp 224-225 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form crystals | form powder | form solid | form solid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?