Przejdź do
69028
4-Phenyl-α-cyanocinnamamide
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
Synonim(y):
4-Phenyl-α-cyanocinnamic acid amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
746,00 zł
559,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
3612052
559,50 zł
Cena katalogowa746,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
technique(s)
MALDI-MS: suitable
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
NC(=O)\C(=C\c1ccc(cc1)c2ccccc2)\C#N
InChI
1S/C16H12N2O/c17-11-15(16(18)19)10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-10H,(H2,18,19)/b15-10+
InChI key
FOQBACWKDMSJBT-XNTDXEJSSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
74114043081681814
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
97% (CP)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97%
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤20 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
suitability
-
suitability
-
suitability
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
69028-100MG04061833463871