Merck
741140
Sigma-Aldrich
4-Chloro-α-cyanocinnamic acid
97% (CP)
Synonim(y):
3-(4-Chlorophenyl)-2-cyano-2-propenoic acid, 3-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacrylic acid, p-Chloro-α-cyanocinnamic acid, p-Chlorobenzylidenecyanoacetic acid, ClCCA, NSC 2479
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.61
Beilstein:
2616773
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
ciąg SMILES
OC(=O)\C(=C\c1ccc(Cl)cc1)C#N
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
Klucz InChI
MXCRRKYUQNHWLJ-VMPITWQZSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)