Przejdź do
33430
o-Dianisidine
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV), for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V, ≥97.0%
Synonim(y):
3,3′-Dimethoxybenzidine, Fast Blue B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
554,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.29
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-355-4
Beilstein/REAXYS Number:
1879884
MDL number:
554,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC), ≥97.0%
quality
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV), for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI key
JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Application
Ortho Dianisidine may be used in a novel automated method, used to measure the total antioxidant response (TAR) against potent free radical reactions.[1] It may also be used along with glucose oxidase and peroxidase in the determination of blood and urinary glucose.
Other Notes
Redox indicator for titration with NBS
Disclaimer
Probably carcinogenic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3275031550D3252
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.5%
assay
≥98.0% (N), ≥99.0%
assay
≥95%
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
quality
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV)
quality
for spectrophotometric det. of Se
quality
for spectrophotometric det. of urea
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Dianisidine
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
402.8 °F - closed cup
flash_point_c
206 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
119-90-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33430-10G04061826737989
33430-50G04061826737996