Przejdź do
93832
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-[N-propyl-N-(3-sulfopropyl)amino]phenol disodium salt dihydrate
for spectrophotometric det. of Zn(II), Cu(II), Fe(II), Co(II), H2O2, ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
5-Bromo-PAPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
647,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19BrN4Na2O4S · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.34
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23151816
MDL number:
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Zn(II), Cu(II), Fe(II), Co(II), H2O2
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].CCCN(CCCS([O-])(=O)=O)c1ccc(\N=N\c2ccc(Br)cn2)c([O-])c1
InChI
1S/C17H21BrN4O4S.2Na.2H2O/c1-2-8-22(9-3-10-27(24,25)26)14-5-6-15(16(23)11-14)20-21-17-7-4-13(18)12-19-17;;;;/h4-7,11-12,23H,2-3,8-10H2,1H3,(H,24,25,26);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/b21-20+;;;;
InChI key
WQXVWWKVWNUTOV-MKMLRUMESA-L
Application
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-[N-propyl-N-(3-sulfopropyl)amino]phenol disodium salt dihydrate may be used as a reagent for the determination of copper and iron by flow injection-catalytic photometric method using serial flow cell.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent for the direct determination of zinc in human serum by flow-injection spectrophotometric analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
410470180017694177
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
97%
assay
97%
assay
95%
quality
for spectrophotometric det. of Zn(II), Cu(II), Fe(II), Co(II), H2O2
quality
-
quality
-
quality
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the solvent used? What should be the buffer used for optimum detection of Zn ions?
    1 answer
    1. Alkaline aqueous sodium bicarbonate buffers (pH 9.4-9.8) are the most commonly used solvents for zinc determination using this product. Sodium citrate may be included in the formulation to mask the presence of iron, and detergents such as Triton X-100 can be added to improve stability. For details on exact concentrations, consulting peer-reviewed literature and commercial kit protocols is recommended.