Przejdź do
D3252
o-Dianisidine dihydrochloride
≥95%
Synonim(y):
3,3′-Dimethoxybenzidine dihydrochloride, Fast Blue B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
692,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.21
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-737-5
Beilstein/REAXYS Number:
3917996
MDL number:
692,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
268 °C
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
InChI key
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Application
o-Dianisidine (3,3′-dimethoxybenzidine) has been used as a component of GO (glucose oxidase) reagent, which is used for measuring the glucose content. It has also been used as a substrate to measure myeloperoxidase activity.
Biochem/physiol Actions
o-Dianisidine (3,3′-dimethoxybenzidine) is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. This substrate produces a soluble end product that is yellow-orange in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. The reaction may be stopped with 5 M HCl.
Physical form
crystalline
Disclaimer
Probably carcinogenic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D9143D9154F5803
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble, aqueous acid: soluble
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 2.5 mg/mL, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
tablet
form
crystalline
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
268 °C
mp
-
mp
-
mp
268 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Dianisidine dihydrochloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
20325-40-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D3252-25G04061833563038
D3252-5G04061833563045
D3252-100G04061832342443