Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.30
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-555-3
Beilstein/REAXYS Number:
21172
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (CHN), ≥99.0%
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Tl
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
138-139 °C
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3nccs3
InChI
1S/C13H9N3OS/c17-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)12(11)15-16-13-14-7-8-18-13/h1-8,17H/b16-15+
InChI key
IOMXCGDXEUDZAK-FOCLMDBBSA-N
Other Notes
Reagent for the extraction and spectrophotometric determination of metals, metallochromic indicator
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?