Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 547,00 zł |
Informacje o tej pozycji
547,00 zł
form
liquid
Quality Segment
quality
for spectrophotometric det. of palladium, iron, uranium(VI), molybdates and nitrites
concentration
~80% in H2O
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
refractive index
n20/D 1.471
density
1.265 g/mL at 20 °C
SMILES string
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
InChI key
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| refractive index n20/D 1.471 | refractive index n20/D 1.505 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.505 (lit.) |
| quality for spectrophotometric det. of palladium, iron, uranium(VI), molybdates and nitrites | quality - | quality - | quality - |
| concentration ~80% in H2O | concentration - | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioglycolic acid solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?