Przejdź do
32750
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
for spectrophotometric det. of Se, ≥97.5%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
506,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
1575,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H14N4 · 4HCl · xH2O
Numer CAS:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
EC Number:
231-018-9
MDL number:
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.5%
quality
for spectrophotometric det. of Se
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
InChI key
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
General description
3,3′-diaminobenzidine-tetrahydrochloride-dihydrate (DAB) is toxic in nature, and is one of the most potent marker being used in immunochemistry, mostly at the electron and light microscope levels.
Application
3,3′-diaminobenzidine-tetrahydrochloride-dihydrate (DAB) was used as a chromogen, for detecting the antigen-antibody complex.
Other Notes
Reagent for the spectrophotometric determination of selenium; Peroxidase stain. Differentiation between two classes of mycobacterial catalase in polyacrylamide electrophoresis gels[1]; Specific indication of hemoproteins in polyacrylamide gels by double staining[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D5637D8001D9015
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
titration: 96-104% (with NaOH)
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥97.5%
assay
≥96%
assay
97% (HPLC)
assay
≥96% (TLC)
quality
for spectrophotometric det. of Se
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
868272-85-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)