Przejdź do
96440
Zincon monosodium salt
for spectrophotometric det. of Cu, Zn
Synonim(y):
2-Carboxy-2′-hydroxy-5′-sulfoformazyl-benzene monosodium salt, 2-[5-(2-Hydroxy-5-sulfophenyl)-3-phenyl-1-formazyl]benzoic acid monosodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15N4NaO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.41
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-651-1
Beilstein/REAXYS Number:
728403
MDL number:
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
quality
for spectrophotometric det. of Cu, Zn
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, titration: suitable
mp
250-260 °C (dec.)
SMILES string
[Na+].OC(=O)c1ccccc1N/N=C(\N=N\c2cc(ccc2O)S([O-])(=O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16N4O6S.Na/c25-18-11-10-14(31(28,29)30)12-17(18)22-24-19(13-6-2-1-3-7-13)23-21-16-9-5-4-8-15(16)20(26)27;/h1-12,21,25H,(H,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b23-19-,24-22+;
InChI key
DVHNWVSFUULGKM-XJRAADKASA-M
General description
Molar absorption coefficients and stability constants of Zincon metal complexes for determination of metal ions and bioinorganic applications. A. Kocyla, A. Pomorski, A. Krezel, Journal of Inorganic Biochemistry 176, 53-65, (2017).
Application
A colorimetric indicator for Zn, Cu and Hg
Other Notes
Reagent for the spectrophotometric determination of zinc; Simultaneous determination of zinc and copper; Used in automated flow injection analysis of zinc[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
201332A314411635
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
quality
for spectrophotometric det. of Cu, Zn
quality
-
quality
-
quality
-
mp
250-260 °C (dec.)
mp
250 °C
mp
-
mp
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)