Przejdź do
70650
1,3-Dihydroxynaphthalene
for spectrophotometric det. of glucuronic acid according to Tollens, ≥97.0%
Synonim(y):
1,3-Naphthalenediol, Naphthoresorcinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H6(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-079-7
Beilstein/REAXYS Number:
2044002
MDL number:
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC), ≥97.0%
form
crystals
quality
for spectrophotometric det. of glucuronic acid according to Tollens
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
122-125 °C, 123-125 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
InChI key
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Dihydroxynaphthalene may be used as a background electrolyte (BGE) for the determination of carbohydrates by high-performance capillary electrophoresis (HPCE) method with indirect absorbance detection.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dihydroxynaphthalene
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Sayato et al.
Mutation research, 226(3), 151-155 (1989-07-01)
The mutagenicity of products formed by chlorination after ozonation of naphthoresorcinol in aqueous solution was assayed with Salmonella typhimurium strains TA98 and TA100 in the presence and absence of S9 mix from phenobarbital- and 5,6-benzoflavone-induced rat liver. Ozonated and subsequently
Amy L Kieran et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (14)(14), 1842-1844 (2005-03-30)
New macrocycles incorporating a porphyrin and a [small pi] electron-rich aromatic were prepared from a dynamic disulfide library. The outcome could be influenced by use of templates.
Determination of carbohydrates by high-performance capillary electrophoresis with indirect absorbance detection.
Lee YH and Lin TI
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 681(1), 87- 97 (1996)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
70650-1G04061832842905
70650-5G04061832842912