35020
2,2′-Biquinoline
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
Synonim(y):
2,2′-Diquinolyl, Cuproin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (NT)
≥99.0%
jakość
for spectrophotometric det. of Cu
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
mp
192-195 °C (lit.)
192-196 °C
ciąg SMILES
c1ccc2nc(ccc2c1)-c3ccc4ccccc4n3
InChI
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17(19-15)18-12-10-14-6-2-4-8-16(14)20-18/h1-12H
Klucz InChI
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?