Przejdź do
72090
Neocuproine hydrochloride monohydrate
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
Synonim(y):
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
249,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
692,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N2 · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.73
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4584190
249,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT), ≥99.0%
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Cu
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.ClH.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;;/h3-8H,1-2H3;1H;1H2
InChI key
APDYLFLZNGECIM-UHFFFAOYSA-N
Application
Neocuproine hydrochloride monohydrate has been used in measuring copper dissolution in Cu–Ni alloys using colorimetric method. It has also been used in preparing complexing agent solution in studying the antioxidant capacity assays in biological samples based on Cu reducing complexes.
Neocuproine hydrochloride monohydrate has been used in measuring copper dissolution in Cu–Ni alloys using colorimetric method. It has also been used in preparing complexing agent solution in studying the antioxidant capacity assays in biological samples based on Cu reducing complexes. It may be used as a precursor for the preparation of neocuproine, used as an analytical reagent for the determination of copper in environmental samples using spectrophotometric technique.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N16261.02968932663
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
crystalline
form
solid
form
-
quality
for spectrophotometric det. of Cu
quality
-
quality
-
quality
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)