Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N4O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.38
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41121813
MDL number:
Quality Level
assay
≥90%
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Co(II), Cu(II)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(\N=N\c2nccs2)c(cc1NCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H12N4O5S2/c1-7-4-10(15-16-12-13-2-3-22-12)8(11(17)18)5-9(7)14-6-23(19,20)21/h2-5,14H,6H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20,21)/b16-15+
InChI key
ZIDGWNWSQFOYHF-FOCLMDBBSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
TAMSMB is a water-soluble analog of TAMB sensitive colorimetric reagent of Cu, Co, Ni, Fe(II), and Pd. TAMB is utilized for the determination of the Cu ion in serum. Other metals can be masked with EDTA. Cu(II): pH 5, l(max)=585 nm, e=48,000 Co(III): pH 5, l(max)=655 nm, e=113,000
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
K. Imai et al.
Clinical Chemistry, 33, 1565-1565 (1987)
H. Wada et al.
Analytica Chimica Acta, 135, 333-333 (1982)
Mikrochimica Acta, 139-139 (1983)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 87793-100MG-F | 04061832921136 |