439533
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
97%
Synonim(y):
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
mp
145-148 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1c(Br)cc(Br)c(O)c1Br
InChI
1S/C7H3Br3O3/c8-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)
Klucz InChI
YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- One-pot synthesis and nano-bio applications: Research described a one-pot bottom-up synthesis technique for a 2D graphene derivative, utilizing 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid, demonstrating its applications in biomolecular recognition and nanozyme activities (Pandit and De, 2021).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3