Przejdź do
20703
Hamilton® syringe, luer tip
725LT, volume 250 μL, needle size (not included)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80701
needle L
, n/a
volume
250 μL
compatibility
for use with Hamilton 725LT (Luer tip)
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
207012070420702
material
glass body
material
glass body
material
glass body
material
PTFE tip, glass body
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle L
, n/a
manufacturer/tradename
Hamilton 80701
manufacturer/tradename
Hamilton 80501
manufacturer/tradename
Hamilton 80801
manufacturer/tradename
Hamilton 80601
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
compatibility
for use with Hamilton 725LT (Luer tip)
compatibility
for use with Hamilton 705LT (Luer tip)
compatibility
for use with Hamilton 750LT (Luer tip)
compatibility
for use with Hamilton 710LT (Luer tip)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2070304061832873015