Przejdź do
20803
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Metal Hub (N), needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
784,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Material:
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Needle l:
51 mm (2 in.)
784,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
22 ga (cone tip, side-port)
feature
Metal Hub (N), cone tip, side port
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 90222
needle L
51 mm (2 in.)
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
217472174621741
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
manufacturer/tradename
Hamilton 90222
manufacturer/tradename
Hamilton 90122
manufacturer/tradename
Hamilton 90022
manufacturer/tradename
Hamilton 91022
feature
Metal Hub (N), cone tip, side port
feature
KEL-F hub (KF)
feature
Metal Hub (N)
feature
needle type Metal hub for TLL syringes, LT or TLL connectors
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2080304061833406250