Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 437,00 zł |
Informacje o tej pozycji
437,00 zł
material
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80801
needle L
, n/a
volume
0.5 mL
compatibility
for use with Hamilton 750LT (Luer tip)
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material glass body | material glass body | material glass body | material PTFE tip, glass body |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Hamilton 80801 | manufacturer/tradename Hamilton 80501 | manufacturer/tradename Hamilton 80701 | manufacturer/tradename Hamilton 80601 |
| compatibility for use with Hamilton 750LT (Luer tip) | compatibility for use with Hamilton 705LT (Luer tip) | compatibility for use with Hamilton 725LT (Luer tip) | compatibility for use with Hamilton 710LT (Luer tip) |
| volume 0.5 mL | volume 50 μL | volume 250 μL | volume 100 μL |
| feature without needle Luer tip | feature without needle Luer tip | feature without needle Luer tip | feature without needle Luer tip |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, luer tip
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20704 | 04061832873084 |