Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 224,00 zł |
Informacje o tej pozycji
224,00 zł
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
Metal Hub (N)
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 90022
needle L
51 mm (2 in.)
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) |
| packaging pkg of 6 ea | packaging pkg of 6 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| needle size 22 ga (bevel tip) | needle size 22 ga (bevel tip) | needle size 22 ga (bevel tip) | needle size 22 ga (bevel tip) |
| manufacturer/tradename Hamilton 90022 | manufacturer/tradename Hamilton 90122 | manufacturer/tradename Hamilton 81517 | manufacturer/tradename Hamilton 81617 |
| feature Metal Hub (N) | feature KEL-F hub (KF) | feature needle type LTN (fixed) | feature needle type LTN (fixed) |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 21746 | 04061838347220 |