Przejdź do
21747
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
KEL-F hub (KF), needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
330,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Material:
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Needle l:
51 mm (2 in.)
330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
KEL-F hub (KF)
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 90122
needle L
51 mm (2 in.)
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
206922069321746
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 6 ea
feature
KEL-F hub (KF)
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type LTN (fixed)
feature
Metal Hub (N)
needle size
22 ga (bevel tip)
needle size
22 ga (bevel tip)
needle size
22 ga (bevel tip)
needle size
22 ga (bevel tip)
manufacturer/tradename
Hamilton 90122
manufacturer/tradename
Hamilton 81517
manufacturer/tradename
Hamilton 81617
manufacturer/tradename
Hamilton 90022
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2174704061838347237