Merck
20756
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Kel-F Hub (KF), needle size 28 ga, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
28 ga
opis
KEL-F hub
Właściwości
Kel-F Hub (KF)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 90128
dł. igły
51 mm (2 in.)
kompatybilność
for use with Hamilton LT and TLL
Opis ogólny
Hamilton® needles for LT and TLL syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)