Strzykawki Hamilton
Szklane strzykawki Hamilton zapewniają najwyższą możliwą wydajność dla niezawodnych analiz, dzięki wysokiej jakości materiałom i umiejętnemu wykonaniu. Firma oferuje najbardziej wszechstronną gamę strzykawek standardowych i niestandardowych. Strzykawki Hamilton są produkowane w celu zapewnienia dokładności w zakresie ±1% objętości nominalnej i precyzji w zakresie 1%, mierzonej przy 80% całkowitej objętości skali. Konstrukcja cylindra i wymiary tłoka gwarantują wysoki poziom dokładności i precyzji.
Czytaj więcej o
Strzykawki gazoszczelne Hamilton
Strzykawki gazoszczelne są przeznaczone do dozowania zarówno cieczy, jak i gazów, charakteryzując się szczelnym uszczelnieniem stworzonym przez precyzyjnie wykonaną końcówkę tłoka z PTFE. Ciasne dopasowanie końcówki zapewnia skuteczne czyszczenie cylindra strzykawki, eliminując wszelkie pozostałości próbki. Funkcja ta jest przydatna w przypadku niejednorodnych próbek, ponieważ minimalizuje ryzyko tworzenia się osadów i potencjalnego zablokowania tłoka. Ta seria strzykawek jest idealna do dozowania objętości od 100 μl do 100 ml.
Strzykawki mikrolitrowe Hamilton
Strzykawki mikrolitrowe są specjalnie zaprojektowane do użytku z cieczami, wyposażone w ręcznie dopasowany tłok ze stali nierdzewnej i precyzyjnie wywiercony cylinder strzykawki. Strzykawki te są idealne do pracy z jednorodnymi próbkami, które nie mają tendencji do wytrącania się lub łączenia ze szkłem.
Strzykawki Hamilton TLC
Strzykawki do chromatografii cienkowarstwowej (TLC) mają igły pokryte powłoką PTFE na długości 3/4" począwszy od końcówki. Powłoka ta zmniejsza napięcie powierzchniowe między igłą a cieczą, dzięki czemu idealnie nadaje się do powtarzalnego plamienia próbek. Strzykawka TLC jest dostępna w dwóch opcjach: jako igła cementowana (SNTLC) lub jako igła zamienna, którą można zamontować w standardowej strzykawce z wymienną igłą (RN).
Strzykawki Hamilton SampleLock
Strzykawki Hamilton SampleLock umożliwiają bezpieczne zbieranie, przechowywanie, transportowanie i analizowanie próbek ciekłych lub gazowych, ponieważ zapobiegają utracie wilgoci i zanieczyszczeniu środowiska. Strzykawki te są oferowane w różnych rozmiarach, od 50 μL do 100 ml. Strzykawki te wyposażone są w łatwy w obsłudze zawór obrotowy i dodatni tylny ogranicznik, który skutecznie zapobiega utracie próbki i wydmuchiwaniu tłoka. Dodatkowo zawór SampleLock jest wyposażony w opcjonalne gwinty adaptera męskiego luer i żeńskiego luer lock, zapewniając kompatybilność z różnymi złączami i łącznikami.