Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80501
needle L
, n/a
volume
50 μL
compatibility
for use with Hamilton 705LT (Luer tip)
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material glass body | material glass body | material glass body | material PTFE tip, glass body |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| volume 50 μL | volume 250 μL | volume 0.5 mL | volume 100 μL |
| manufacturer/tradename Hamilton 80501 | manufacturer/tradename Hamilton 80701 | manufacturer/tradename Hamilton 80801 | manufacturer/tradename Hamilton 80601 |
| feature without needle Luer tip | feature without needle Luer tip | feature without needle Luer tip | feature without needle Luer tip |
| needle L , n/a | needle L , n/a | needle L , n/a | needle L , n/a |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, luer tip
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?