Przejdź do
20702
Hamilton® syringe, luer tip
710LT, volume 100 μL, needle size (not included)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
449,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE tip, glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80601
needle L
, n/a
volume
100 μL
application(s)
general analytical
compatibility
for use with Hamilton 710LT (Luer tip)
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
207012070320704
description
710LT, volume 100 μL, needle size (not included)
description
705LT, volume 50 μL, needle size (not included)
description
725LT, volume 250 μL, needle size (not included)
description
750LT, volume 0.5 mL, needle size (not included)
material
PTFE tip, glass body
material
glass body
material
glass body
material
glass body
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
feature
without needle Luer tip
feature
without needle Luer tip
feature
without needle Luer tip
feature
without needle Luer tip
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
volume
100 μL
volume
50 μL
volume
250 μL
volume
0.5 mL
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle L
, n/a
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, luer tip
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)