Przejdź do
21741
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Metal hub (N), needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Material:
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Needle l:
51 mm (2 in.)
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle size
22 ga (blunt tip)
feature
needle type Metal hub for TLL syringes, LT or TLL connectors
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 91022
needle L
51 mm (2 in.)
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
General description
Hamilton needles are manufactured from 304 stainless steel. The standard needle length is 51 mm (2 in.). Blunt needle point is suitable for use with HPLC injection valves and for sample pipetting.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z2889772174721746
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
manufacturer/tradename
Hamilton 91022
manufacturer/tradename
Hamilton 90534
manufacturer/tradename
Hamilton 90122
manufacturer/tradename
Hamilton 90022
needle size
22 ga (blunt tip)
needle size
22s ga
needle size
22 ga (bevel tip)
needle size
22 ga (bevel tip)
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2174104061833406427