This material is quite stable and may be stored at room temperature. The product is assigned a retest schedule of every 2 years from the date of Quality Release. While storing the item at refrigerated or freezer temperatures is likely not detrimental, the impact on overall shelf life has not been determined.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
710,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.5% (T), ≥98.5%
quality
for spectrophotometric det. of Fe(III)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
269-270 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Oc1c(I)cc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H6INO4S/c10-6-4-7(16(13,14)15)5-2-1-3-11-8(5)9(6)12/h1-4,12H,(H,13,14,15)
InChI key
ZBJWWKFMHOAPNS-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.5% (T) | assay 98.0% (T) | assay ≥98.0% (T) | assay ≥98.0% (T) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 269-270 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp ~200 °C (dec.) (lit.) | mp 7-9 °C (lit.) |
| quality for spectrophotometric det. of Fe(III) | quality - | quality - | quality - |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 367931-5G | 04061831832617 |
| 367931-1G | 04061825584843 |
| 55370-100G | 04061832582177 |
| 55370-500G | 04061832582184 |
-
What is the appropriate storage temperature for maximum stability of the powder?