Przejdź do
82940
3-(2-Pyridyl)-5,6-di(2-furyl)-1,2,4-triazine-5′,5′′-disulfonic acid disodium salt
for spectrophotometric det. of Fe, ≥99.0%
Synonim(y):
5,5′-[3-(2-Pyridyl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]difuran-2-sulfonic acid disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H8N4Na2O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5710932
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC), ≥99.0%
form
crystals
quality
for spectrophotometric det. of Fe
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(o1)-c2nnc(nc2-c3ccc(o3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C16H10N4O8S2.2Na/c21-29(22,23)12-6-4-10(27-12)14-15(11-5-7-13(28-11)30(24,25)26)19-20-16(18-14)9-3-1-2-8-17-9;;/h1-8H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
InChI key
IVLSEFOVPQFJBB-UHFFFAOYSA-L
General description
3-(2-Pyridyl)-5,6-di(2-furyl)-1,2,4-triazine-5′,5′′-disulfonic acid disodium salt also known as Ferene is a chelating agent which usually binds with Fe2+ ion to form coloured complex.
Application
It was used in chromogen screening while studying non-transferrin-bound iron quantification. It was used in measuring the chelating activity on ferrous ions.
Other Notes
Colorimetric reagent for iron, which is more sensitive than other reagents (e.g. Ferrozine), molar absorptivity 35500 liters/mol cm[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
82950P4272P9762
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
form
crystals
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥99.0% (TLC)
assay
97.0%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
quality
for spectrophotometric det. of Fe
quality
for spectrophotometric det. of Fe
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How to store the solution?
    1 answer
    1. Storage and stability information is not available for this product's solution.