Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 316,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
316,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0% (NT), ≥99.0%
form
crystals
quality
for the spectrophotometric determination of Fe, Pd, V
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, titration: suitable
ign. residue
≤0.05%
mp
100-104 °C (lit.), 99-104 °C
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤20 mg/kg, Co: ≤20 mg/kg, Cr: ≤20 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤20 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤20 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
SMILES string
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,10-Phenanthroline monohydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 77500-5G-F | 04061832931692 |
| 77500-100G-F | 04061832921051 |
| 77500-25G-F | 04061832931685 |