Przejdź do
11880
Bathophenanthroline
greener alternative
for spectrophotometric det. of Fe in serum, ≥99.0%
Synonim(y):
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, BPhen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
662,00 zł
496,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.40
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-767-1
Beilstein/REAXYS Number:
261048
MDL number:
496,50 zł
Cena katalogowa662,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (NT), ≥99.0%
form
solid
quality
for spectrophotometric det. of Fe in serum
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
218-220 °C (lit.), 218-222 °C
greener alternative category
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChI key
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
General description
Bathophenanthroline (BPhen) is a chelating agent and is specific for ferrous ions.[1]
Application
Bathophenanthroline was used in an ultra-sensitive and selective nonextractive quenchofluorimetric method, in order to determine palladium (II) at μg/l Levels. It may also be used as the buffer layer to improve the performance of organic photovoltaic cells.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Other Notes
For the determination of iron in serum, in urine; for the determination of iron(II) in presence of iron(III);[2] for the determination of total iron.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
133159P9762932671
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Fe in serum
quality
-
quality
-
quality
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
Greener Alternative Product
mp
218-220 °C (lit.), 218-222 °C
mp
218-220 °C (lit.)
mp
≥300 °C
mp
218-220 °C (lit.)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Mizuno
Talanta, 19(3), 369-372 (1972-03-01)
Traces of iron(II) (1-30 ppM) in the presence of iron(III) were determined (error <10%) by the bathophenanthroline method. Interference of iron(III) was eliminated by masking with sodium pyrophosphate (2.5-60 mg). The iron(II) complex was extracted with n-butanol, at pH 4.2-4.7.
A nonextractive quenchofluorimetric method for the determination of palladium (II) at ?g/L levels using bathophenanthroline.
Microchimica Acta, 139-144 (1999)
L.E. Leon et al.
Analytical Chemistry, 53, 706-706 (1981)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
162-1404061839401938
162-1204061839401921
78364-25MG04061832946528
B4014-25G04061833429136
B6756-100G04061835345885
11880-5G-F04061838708274
11880-1G-F04061838708250
11880-500MG-F04061838708267