Merck
21360
Sigma-Aldrich
(+)-Camphor-10-sulfonic acid
purum, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
(+)-β-Camphorsulfonic acid, (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
Wybierz wielkość
100 G
285,00 zł
500 G
1120,00 zł
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
285,00 zł
500 G
1120,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.30
Beilstein:
2809675
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (T)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +21.5±1°, c = 10% in H2O
mp
~200 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
sulfonic acid
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC[C@@](CS(O)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
Klucz InChI
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Zastosowanie
(+)-Camphor-10-sulfonic acid may be used as a starting material to synthesize 10-iodocamphor.[1] (±)-S-methyl-S-phenylsulfoximine can be resolved using it as a chiral resolving agent to form the (-)-form in high enantiomeric purity.[2] Polyaniline (PAni) doped with (+)-camphor-10-sulfonic acid forms electrically conductive polymer nanofibers, which are excellent ammonia gas sensors.[3]
Inne uwagi
Reagent used for the resolution of bases; use as mobile phase additive for LC separations[4][5]; Reagent used for crystallization-induced asymmetric transformations[6][7]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P.J. Reider et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 955-955 (1987)
A. Lore et al.
Journal of Liquid Chromatography, 14, 2065-2065 (1991)
T. Shiraiwa et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 64, 3729-3729 (1991)
Electrospun polyaniline fibers as highly sensitive room temperature chemiresistive sensors for ammonia and nitrogen dioxide gases.
Zhang Y, et al.
Advances in Functional Materials, 24(25), 4005-4014 (2014)
C Pettersson et al.
Journal of chromatography, 204, 179-183 (1981-01-16)
A high-performance liquid chromatographic method for the separation of optical isomers (enantiomers) of amines is described. It is based on ion-pair chromatography with a chiral counter ion in a system with an organic mobile phase and an adsorbing stationary phase.