Przejdź do
12635
Benzenesulfonic acid
98.0% (T)
Synonim(y):
Phenylsulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
431,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
880,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3560,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.18
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-638-7
Beilstein/REAXYS Number:
742513
MDL number:
Assay:
98.0% (T)
Form:
solid
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98.0% (T)
form
solid
impurities
≤1.0% water
solubility
soluble (0.1g in 10ml Water)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
InChI key
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzenesulfonic acid (BSA), also known as phenylsulfonic acid, is the simplest aromatic sulfonic acid. It is also used as a catalyst for Michael′s reactions and in the oxidative alkenylation process.
Application
Benzenesulfonic acid is an aryl sulfonic acid that can be used:
  • As an oxidizing agent in the synthesis of Fe(III) benzenesulfonate.
  • As a catalyst during the vapor-phase nitration of benzene.
  • As a reagent in the synthesis of organic salts.
  • To form an organic salt with 5,7-dimethyl-1,8-naphthyridine-2-amine, that can be a synthon for developing supramolecular structures.
  • As a dopant for the polymerization of pyrrole to form poly(pyrrole), a conducting polymer useful in the development of flexible capacitors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR9269135070
description
98.0% (T)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
technical grade, 90%
assay
98.0% (T)
assay
-
assay
90%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
solid
solubility
soluble (0.1g in 10ml Water)
solubility
-
solubility
-
impurities
≤1.0% water
impurities
-
impurities
-
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
sulfonic acid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzenesulfonic acid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?