Przejdź do
82950
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4′,4′′-disulfonic acid sodium salt
for spectrophotometric det. of Fe, 97.0%
Synonim(y):
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4′,4″-disulfonic acid sodium salt, PDT disulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13N4NaO6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
492.46
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
274-196-3
MDL number:
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
97.0%
form
solid
quality
for spectrophotometric det. of Fe
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
~7% water
mp
≥300 °C
cation traces
Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Mo: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, V: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4O6S2.Na/c25-31(26,27)15-8-4-13(5-9-15)18-19(14-6-10-16(11-7-14)32(28,29)30)23-24-20(22-18)17-3-1-2-12-21-17;/h1-12H,(H,25,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1
InChI key
ZGVNYCXXBQPDPQ-UHFFFAOYSA-M
General description
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4′,4′′-disulfonic acid sodium salt also known as Ferrozine is a chelating agent for ferrous iron.
Application
It was used in determining of chelating activity of Fe2+ using Boyer and McCleary method.
Other Notes
Highly specific water-soluble reagent for the accurate determination of submicrogram levels of serum iron (pH 3.5-4.5, lmax 562 nm, A 29′000)[1][2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P976282940P5338
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
form
solid
form
powder
form
crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
97.0%
assay
-
assay
≥99.0% (TLC)
assay
-
mp
≥300 °C
mp
≥300 °C
mp
-
mp
≥300 °C
impurities
~7% water
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Direct and indirect assays of serum iron with a sensitive new color reagent.
D Plaut et al.
The American journal of medical technology, 38(3), 82-89 (1972-03-01)
F Ceriotti et al.
Clinical chemistry, 26(2), 327-331 (1980-02-01)
Serum iron is released from transferrin and reduced at pH 1.7 by treating serum with a 10 g/L ascorbic acid solution in 0.1 mol/L HCl. When ferrozine is added to this reagent, it forms a complex with iron that is
K.L. Stookey
Analytical Chemistry, 42, 779-779 (1970)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
82950-1G04061835294329
82950-5G04061833005316