Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H14N2Na2O6S2 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
590.53
MDL number:
EC Number:
258-152-0
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
23151817
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
quality
for the spectrophotometric det. of Fe
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
Application
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt trihydrate was used in double electrochemical covalent coupling method for the fabrication of sensitive amperometric immunosensor, which was based on electro-click chemistry and diazonium chemistry. It was also used in an experimental study based upon, correlating the iron content with the activity, preparation and reconstituting the apoenzyme phenylamine hydroxylase.[1]
Other Notes
Water soluble reagent for the determination of iron; in serum[2]; For the determination of iron(II) by thermal lensing spectrophotometry
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95% | assay 98% | assay ≥78.5% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| cation traces Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| quality for the spectrophotometric det. of Fe | quality - | quality - | quality - |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
K. Miyaishi et al.
Analytica Chimica Acta, 124, 381-381 (1981)
Determination of iron with bathophenanthroline without deproteinisation.
J Bouda
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 21(1), 159-160 (1968-07-01)
Double electrochemical covalent coupling method based on click chemistry and diazonium chemistry for the fabrication of sensitive amperometric immunosensor.
Honglan Q
Analytica Chimica Acta, 729, 28-34 (2013)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 11890-1G | 04061838708335 |
| 11890-500MG | 04061838708342 |
| 11890-5G | 04061832920771 |