This syringe is compatible with any needle that connects via a standard Luer fitting.
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 251,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80301
needle L
, n/a
volume
10 μL
compatibility
for use with Hamilton 701LT (Luer tip)
General description
Hamilton® syringe, luer tip is, ideal for dispensing volume from 0.5μL up to 500μL. It features a ground glass luer tip suitable for mounting chromatographic and PTFE needles.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material glass body | material glass body | material glass body | material glass body |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Hamilton 80301 | manufacturer/tradename Hamilton 80401 | manufacturer/tradename Hamilton 80501 | manufacturer/tradename Hamilton 80701 |
| needle size (not included) | needle size (not included) | needle size (not included) | needle size (not included) |
| volume 10 μL | volume 25 μL | volume 50 μL | volume 250 μL |
| feature without needle Luer tip | feature without needle Luer tip | feature without needle Luer tip | feature without needle Luer tip |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Guy, Jeffrey S.
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 24530 | 04061832873503 |
-
Would this syringe be compatible with standard hypodermic needles?