Przejdź do
917397
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Synonim(y):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.21
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
MDL number:
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Level
reaction suitability
reagent type: linker
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCC1=C(C=CC=C1)C2CCNCC2.Cl.Cl
InChI
1S/C12H18N2.2ClH/c13-9-11-3-1-2-4-12(11)10-5-7-14-8-6-10;;/h1-4,10,14H,5-9,13H2;2*1H
InChI key
VBWHHONSCAVPOS-UHFFFAOYSA-N
Application
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
916641917419917605
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
carboxylic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
917397-100MG04061842601707