Merck
917095
Sigma-Aldrich
4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Półelastyczny linker dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(C=C1)=CC=C1C2CCNCC2)O.Cl
InChI
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(15)11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-13-8-6-10;/h1-4,10,13H,5-8H2,(H,14,15);1H
Klucz InChI
VVWYZHFWAUQTKI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek kwasu 4-(piperydyn-4-ylo)benzoesowego to 4-arylowa piperydyna przydatna jako półelastyczny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowego kompleksu, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)