Merck
917141
Sigma-Aldrich
2-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Półelastyczny linker dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCC(C=C1)=CC=C1C2CCNCC2.Cl
Zastosowanie
Chlorowodorek 2-(4-(piperydyn-4-ylo)fenylo)etan-1-olu jest 4-arylo piperydyną przydatną jako półelastyczny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowego kompleksu, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)