Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2000,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
naproxen
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C([O-])=O
InChI
1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
InChI key
CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
General description
Application
- Naproxen Sodium and Pseudoephedrine Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Naproxen Sodium Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) |
| API family naproxen | API family - | API family naproxen | API family naproxen |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naproxen sodium
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1457403-200MG | 04061838736376 |