Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
naproxen
manufacturer/tradename
USP
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
152-154 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
General description
Application
- Dexamethasone Compounded Oral Suspension
- Naproxen
- Naproxen Compounded Oral Suspension
- Naproxen Delayed-Release Tablets
- Naproxen Oral Suspension
- Naproxen Tablets
- Terazosin Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) clinical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| mp 152-154 °C (lit.) | mp 152-154 °C (lit.) | mp 152-154 °C (lit.) | mp 152-154 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naproxen
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?