Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC10H6OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-837-0
Beilstein/REAXYS Number:
2043874
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
API family
naproxen
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
mp
106-109 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
InChI key
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?